3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAM1131-25GEA
166
EUR
TCIAM1131-25G
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Methylbenzothiazolium iodide
Formula:
C₈H₈INS |
Número MDL:
MFCD00050297 Núm. CAS: 2786-31-4 EINECS: 220-505-1 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |