3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAE0395-10GEA
95
EUR
TCIAE0395-10G
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Formula:
C₉H₁₀BrNS |
Número MDL:
MFCD00051852 Núm. CAS: 32446-47-2 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |