5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20755.03EA
102
EUR
B20755.03
B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formula:
C₈H₈N₂S MW: 164,23 g/mol Pto. de fusión: 83…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174277 Núm. CAS: 1887-60-1 |