4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAD2708-5GEA 149 EUR
TCIAD2708-5G
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene ≥99.0% (por GC)
4,4'-Dimethyl-trans-stilbene
Formula: C₁₆H₁₆
MW: 208,2982 g/mol
Número MDL: MFCD00136904
Núm. CAS: 18869-29-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/28979828.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency