2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAB2912-25GEA 76 EUR
TCIAB2912-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Número MDL: MFCD02180388
Núm. CAS: 4865-84-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/91/28934391.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C