Dióxido de circonio (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) estabilizado, en polvo -325 Mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Circonio (IV) óxido
Estabilización: Stabilised with ytria (Y₂O₃) 8%
45562.22EA 290 EUR
45562.22 45562.36
Dióxido de circonio (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) estabilizado, en polvo -325 Mesh
Dióxido de circonio
Formula: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Pto. Ebullición: ∼5000 °C
Pto. de fusión: ∼2700 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2