Fmoc-L-phenylalanine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Sinónimos:
N-α-Fmoc-L-Phenylalanine
, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine
, Fmoc-Phe-OH
04-12-1030-25EA
34.2
EUR
04-12-1030-25
04-12-1030-100
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387,4 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037128 Núm. CAS: 35661-40-6 EINECS: 252-661-1 |