Fmoc-D-phenylalanine
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
04-13-1030-5EA
68.5
EUR
04-13-1030-5
04-13-1030-25
Fmoc-D-phenylalanine
Fmoc-D-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387,4 g/mol |
Número MDL:
MFCD00062955 Núm. CAS: 86123-10-6 |