Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
B21689.06EA
72.8
EUR
B21689.06
B21689.03
B21689.14
Fmoc-D-phenylalanine ≥98%
Fmoc-D-phenylalanine
Formula:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387,4 g/mol Pto. de fusión: 181…185 °C |
Número MDL:
MFCD00062955 Núm. CAS: 86123-10-6 |