3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23435.22EA 123 EUR
B23435.22 B23435.14
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Pto. Ebullición: 142…146 °C
Densidad: 0,830
Pto. de inflamación: 32 °C (89 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005996
Núm. CAS: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
ADR: 3,III