Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0798-25GEA 17 EUR
TCIAE0798-25G
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) cis- and trans-mixture ≥90.0% (por GC)
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005123
Núm. CAS: 121-39-1
EINECS: 204-467-3
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/98/28968198.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)