Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAE0873-25GEA 16 EUR
TCIAE0873-25G TCIAE0873-250G
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Formula: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: 134°C
Número MDL: MFCD00022338
Núm. CAS: 77-83-8
EINECS: 201-061-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/60/28968260.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)