3-Metil-1,3-pentadieno cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAM0314-5MLEA 266 EUR
TCIAM0314-5ML
3-Metil-1,3-pentadieno cis- and trans-mixture ≥99.0% (por GC)
3-Metil-1,3-pentadieno
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de inflamación: -28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009277
Núm. CAS: 4549-74-0
UN: 2461
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/18/28973718.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomers)