Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
10511.06EA 806 EUR
10511.06 10511.03 10511.01
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Formula: H₁₈Cl₃N₆Ru
MW: 309,61 g/mol
Número MDL: MFCD00011478
Núm. CAS: 14282-91-8
EINECS: 238-176-8
ADR: ,