Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H27784.03EA 258 EUR
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formula: C₁₈H₂₆Ni
MW: 301,092 g/mol
Pto. de fusión: 107…112 °C
Número MDL: MFCD01862460
Núm. CAS: 79019-60-6