Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
14505.03EA 47.3 EUR
14505.03
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 220 °C (desc.)
Pto. de fusión: ∼ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151019
Núm. CAS: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1