Barium hexafluoroacetylacetonate
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
14503.03EA 35.5 EUR
14503.03 14503.06
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Formula: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
MW: 551,44 g/mol
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075633
Núm. CAS: 118131-57-0
EINECS: 000-000-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III