Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
44006.04EA 480 EUR
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Pto. Ebullición: 250 °C (desc.)
Pto. de fusión: 200…203 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269841
Núm. CAS: 38625-54-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000