Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
41862.03EA 77.6 EUR
41862.03 41862.06 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formula: C₃₃H₅₇FeO₆
MW: 605,65 g/mol
Pto. Ebullición: 300 °C (desc.)
Pto. de fusión: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067465
Núm. CAS: 14876-47-2
EINECS: 000-000-0
UN: 0000