Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
41280.06EA 354 EUR
41280.06 41280.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Formula: C₃₃H₅₇CoO₆
Pto. Ebullición: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 254…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233617
Núm. CAS: 14877-41-9
UN: 0000