Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Proveedor: Alfa Aesar
39459.06EA 336 EUR
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Pto. Ebullición: 325 °C (desc.)
Pto. de fusión: 219…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145379
Núm. CAS: 41706-15-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000