Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
40621.14EA 1660 EUR
40621.14 40621.06 40621.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145466
Núm. CAS: 181418-64-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000