Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Proveedor: Alfa Aesar
39548.03EA 41.6 EUR
39548.03 39548.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 318…320 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145380
Núm. CAS: 18865-74-2
EINECS: 000-000-0
UN: 0000