Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Proveedor: Alfa Aesar
44003.03EA 50.4 EUR
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Pto. de fusión: 170…173 °C
Número MDL: MFCD00015713
Núm. CAS: 15632-39-0
EINECS: 000-000-0
UN: 0000