Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
42787.02EA 71.5 EUR
42787.02 42787.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III)
Intermediate for scandium oxide ceramics
Formula: C₃₃H₅₇O₆Sc
MW: 594,758 g/mol
Pto. Ebullición: 275 °C (desc.)
Pto. de fusión: 150…152 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00169875
Núm. CAS: 15492-49-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000