Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A18004.03EA 62.9 EUR
A18004.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Sm
Pto. de fusión: 191…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015711
Núm. CAS: 15492-50-9