Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT1264-1GEA 126 EUR
TCIAT1264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥98.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Número MDL: MFCD00000027
Núm. CAS: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/04/28995304.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 219.0 to 221.0 deg-C