Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT1264-1GEA 78 EUR
TCIAT1264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Pr
Número MDL: MFCD00000027
Núm. CAS: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
UN: 0000
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/04/28995304.jpg