Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
A12259.06EA 129 EUR
A12259.06 A12259.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Formula: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Pto. de fusión: 219…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000027
Núm. CAS: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0
UN: 0000