Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
36465.03EA 92.5 EUR
36465.03 36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Formula: C₃₃H₅₇LaO₆
MW: 688,71 g/mol
Pto. Ebullición: 370 °C (desc.)
Pto. de fusión: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010466
Núm. CAS: 14319-13-2