Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAT1265-1GEA
53
EUR
TCIAT1265-1G
TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Formula:
C₃₃H₅₇EuO₆ MW: 701,766 g/mol |
Número MDL:
MFCD00000019 Núm. CAS: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |