Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
19602.06EA 256 EUR
19602.06 19602.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Formula: C₃₃H₅₇ErO₆
MW: 717,061 g/mol
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015705
Núm. CAS: 35733-23-4
EINECS: 000-000-0
UN: 0000