Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
36464.02EA 22.9 EUR
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Formula: C₃₃H₅₇DyO₆
MW: 712,302 g/mol
Pto. de fusión: 182…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000017
Núm. CAS: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4
UN: 0000