Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
41202.MDEA 32.9 EUR
41202.MD 41202.03 41202.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Formula: C₃₃H₅₇BiO₆
MW: 758,782 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064763
Núm. CAS: 142617-53-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000