Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Proveedor: Alfa Aesar
Peligro
39397.06EA 91.3 EUR
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Formula: C₂₂H₃₈O₄Pb
Pto. Ebullición: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070468
Núm. CAS: 21319-43-7
UN: 3467
ADR: 6.1,III