Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Proveedor: Alfa Aesar
38599.03EA 62.8 EUR
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Formula: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
MW: 390,85 g/mol (anhydrous)
Pto. de fusión: 135…150 °C (-H₂O)
Número MDL: MFCD00167208
Núm. CAS: 339527-87-6
UN: 0000