Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
14539.06EA 254 EUR
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Formula: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Pto. Ebullición: 225 °C (0,3 mmHg)
Pto. de fusión: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200255
Núm. CAS: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III