Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Proveedor: Alfa Aesar
Atención
41340.03EA 68.6 EUR
41340.03 41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Formula: C₂₂H₃₈BaO₄
MW: 503,85
Pto. Ebullición: 225 °C (0,3 mmHg)
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058709
Núm. CAS: 17594-47-7
EINECS: 000-000-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III