(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
38596.06EA
294
EUR
38596.06
38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formula:
C₁₁H₁₉LiO₂ MW: 190,24 g/mol Pto. Ebullición: 180 °C (0,05 mmHg) Pto. de fusión: 127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142754 Núm. CAS: 22441-13-0 |