2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17413600EA 83.5 EUR
EHERC17413600
2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol
2,4,7,9-Tetrametildec-5-ino-4,7-diol
Formula: C₁₄H₂₆O₂
MW: 226,3550 g/mol
Número MDL: MFCD00008942
Núm. CAS: 126-86-3
EINECS: 204-809-1