Lámparas de alcohol
Proveedor: Hecht
HECH43031010EA 41.1 EUR
HECH43031010
Lámparas de alcohol
Calentadores Lámparas de alcohol
Lámparas de alcohol de vidrio sin tubo lateral, completas con mecha y soporte de mecha de latón.
  • Con un tapón de vidrio esmerilado
  • El tapón de vidrio reduce la evaporación del alcohol cuando no se utiliza