Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
2186-01EA
223.87
EUR
2186-03
2186-01
2186-09
2186-R
Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Peróxido de hidrogeno
These acids are tested for common trace metals.
Formula:
H₂O₂ MW: 34,01 g/mol Pto. Ebullición: 107 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ? 0 °C Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011333 Núm. CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Assay (H₂O₂) | 30.0 - 32.0 % |
Color (APHA) | ≤10 |
Residue after Evaporation | ≤0.0020 % |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0.0006 |
Chloride (Cl) | ≤2 ppm |
Nitrate (NO₃) | ≤2 ppm |
Phosphate (PO₄) | ≤2 ppm |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤5 ppm |
Ammonium (NH₄) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Copper (Cu) | ≤50 ppb |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤100.0 ppb |
Heavy Metals (as Pb) | ≤1000.0 ppb |
Trace Impurities - Lead (Pb) | ≤100 ppb |
Trace Impurities - Nickel (Ni) | ≤50 ppb |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |