Sistema de HPLC, Chromaster
Proveedor: VWR Hitachi
Chromaster
903-0372EA 0 EUR
903-0372 903-0371 903-0360 903-0341 903-0345 903-0355 903-0524 903-0356 903-0357 903-0396 903-0336 903-0597 903-0352 903-0337 903-0367 903-0520 903-0354 903-0343 903-0361 903-0339 903-0525 903-0556 903-0358 903-0555 903-0501 903-0527 903-0370 903-0554 903-0340 903-0500 903-0359 903-0344 903-0537 903-0528 903-0342 903-0557 903-0353 903-0338 903-0593
Sistema de HPLC, Chromaster
Equipos cromatografía Sistemas completos para HPLC
El sistema Chromaster de Hitachi y VWR ofrece resultados muy fiables gracias a la alta precisión de la bomba, la baja contaminación y la alta precisión del inyector automático, la estabilidad del horno de columna y la sensibilidad de los detectores. La cooperación de VWR con Hitachi comenzó hace 30 años como cooperación entre Merck y Hitachi. Durante este tiempo, la consistencia y fiabilidad de los instrumentos de HPLC de Hitachi a lo largo de los años ha contribuido a establecer y desarrollar una sólida colaboración.
Parámetros clave del sistema Chromaster:
  • Presión de funcionamiento máxima de 600 bares (60 MPa) de serie
  • Grado de contaminación muy bajo (<0,003%)
  • Detector de fluorescencia de gran sensibilidad (abertura optimizada de 30 nm)
  • Detector de matriz de diodos con desviación mínima (1,0×10-4 AU hr-1)
  • Excelente reproducibilidad de gradiente
  • Comprobación automática de onda en detectores de UV y DAD
  • Interfaz de usuario de pantalla táctil exclusiva
All pre-configured systems (with or without detector) are delivered with all necessary cables and an interface board.