Botellas, boca estrecha, octogonales, con tapón de rosca
Proveedor: Corning Life Sciences
Corning®
391-0430EA 235.8 EUR
391-0430 391-0432 391-0435 391-0433 391-0431 391-0434 CORN431831
Botellas, boca estrecha, octogonales, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
PET, transparente, con tapon de rosca natural de HDPE.
  • Empaquetadas en bandejas envueltas en una bolsa externa
  • Botellas esterilizadas a 10-6 SAL y certificadas no pirogénicas
  • Botellas que cumplen USP clase VI estan validadas no citotóxicas y no hemolíticas
Ideal para almacenamiento y muestreo de media, biológicos y otras soluciones acuosas. La resina de PET hace que la botella sea ligera, resistentes a rotura y tan transparente como el vidrio. Tapón de rosca a prueva de fugas, de HDPE. Graduaciones moldeadas para medidas precisas.