Botellas de ácidos, con tapón y tapa intercambiable, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
215-6123EA 125 EUR
215-6123 215-6124 215-6111 215-6113 215-6114 215-6121 215-6122 215-6112
Botellas de ácidos, con tapón y tapa intercambiable, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
Vidrio de borosilicato DURAN® 3.3, transparente o ámbar.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
Botellas con tapón esmerilado y tapa de vidrio esmerilado intercambiables.