Pipeta de repetición, mecánica
Proveedor: VWR Collection
VWR®
613-2169EA 248 EUR
613-2169
Pipeta de repetición, mecánica
Pipetas Pipetas repetitivas
Esta pipeta está diseñada para la dispensación de fluidos contaminados y líquidos volátiles. La aceptación exclusiva de las puntas dispensadoras con émbolo contribuye a evitar la contaminación por la ascensión de aerosoles por la punta y garantiza un uso seguro a largo plazo.
  • Flexible: la pipeta admite 12 tamaños de punta, 10 ajustes de volumen y 120 pasos de programa
  • Volumen ajustable de 1 a 5500 µl
  • Idónea para series de dispensación largas gracias a su peso ligero (85 g)
  • Su diseño ergonómico permite usarla con una sola mano para seleccionar el volumen, cargar y dispensar los líquidos
  • Los ajustes de volumen y los volúmenes de dosificación para las diferentes puntas están visibles en un panel de visión