Registro con tarjeta de memoria, Traceable®
Proveedor: VWR, part of Avantor
Traceable®
620-1965EA 341 EUR
620-1965
Registro con tarjeta de memoria, Traceable®
Registradores de datos
This stand-alone data logger records readings on a removable SD card. The card reader (supplied) plugs into any USB computer port for an instant report.
  • Card reader with USB connector - no software to install
  • Display of date, time of day and all sensor readings
  • Minimum/maximum features
  • Audible and LED alarm sets in 0,1 °C increments
  • Four-line read-out LCD (H: 17 mm)
Certificaciones: Un certificado Traceable® de conformidad con la norma ISO 17025 acreditado por A2LA indica la trazabilidad hasta los estándares NIST.
Información de suministro: Se suministra con una tarjeta SD de 256 Mb, un lector de tarjetas de memoria USB, tiras de montaje magnéticas, VELCRO®, soporte para montaje en pared, soporte de sobremesa, tres pilas AA, un adaptador y un certificado Traceable®.