Embudos magnéticos Sentino®
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0438EA 315 EUR
516-0438 516-0439 516-0437
Embudos magnéticos Sentino®
Embudos Embudos de filtración de membrana
Polifenilsulfona, esterilizable en autoclave.
  • Compatibles con filtros de membrana de 47 mm
  • Cierre magnético hermético para facilitar el uso con una mano
  • Graduación en incrementos de 50 ml para la medición exacta de las muestras
Diseñados especialmente para su uso con la bomba para microbiología Sentino®.
Área de filtración efectiva: 150 y 300 ml = 9,6 cm², 500 ml = 13,1 cm²
Ø × Al total: 150 ml = 76×118 mm, 300 ml = 76×168 mm, 500 ml = 89×166 mm