¿Quiere conectarse de nuevo?
Whatman™ Filtros para el Análisis de Agua, Aire y Suelos
Obtener resultados precisos y fiables en análisis de aire, agua y suelos es vital para el control mediambiental. GE sabe que la filtración debe ser eficiente, reproducible y que se ha de preservar la integridad de las muestras. Independientemente de si está usando un filtro de vidrio, un filtro de jeringa u otro filtro Whatman ™, puede estar seguro que GE asegura la calidad de sus productos.
Análisis de Agua   Análisis de Aire   Análisis de Suelos
NUEVOS filtros RTU*.
*Listos para usar
Seminario en línea sobre los 40 años de experiencia en análisis y preparación de pruebas medioambientales de 21 minutos
Top
Whatman™ Filtros para el Análisis de Agua
Con los filtros Whatman™ puede analizar sus muestras de acuerdo con los requisitos ambientales para el análisis de aguas. Se deben realizar las siguentes pruebas:
  • análisis de sólidos 
  • análisis de metales 
  • iones en disolución
  • contenido de carbono orgánico disuelto 
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • análisis microbiológico
Whatman™ ha desarrollado filtros específicos para garantizar resultados fiables y permitirle realizar fácilmente cada análisis, incluso a partir de muestras críticas.
Por ejemplo, los filtros de fibra de vidrio 934-AH RTU, que se suministran en formato prelavado y preconectado, permiten un considerable ahorro de tiempo al realizar análisis de sólidos en suspensión.
Los filtros de jeringa GD / XP, que incluyen una prefiltración integrada con un prefiltro de doble capa y una membrana final de 0.45 micras, permiten una fácil filtración de muestras difíciles de filtrar. Por otra parte, los prefiltros de polipropileno minimizan el nivel de extraíbles, por lo que son adecuados para el análisis de trazas de metales por ICP-MS. Descubra cómo Anotop ™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD / XP y GD / X ™ y Mini-Uniprep pueden facilitarle el trabajo!
Customer testimonial: Whatman™ filters for Water Quality Testing
Nuevo: la familia RTU (lista para usar) ahora se amplía a los filtros
GF/C RTU para sólidos disueltos y en suspensión De acuerdo con la norma EN872
934-AH RTU para materiales volátiles de acuerdo con el método estándar de laboratorio 2540 C y D de la EPA en EE. UU.
Listos para usar: prelavados, secos/encendidos, refrigerados, desecados, pesados con cifras de 4 decimales y colocados en plato con código de barras y en caja con código de barras 
Análisis Físico
Los sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles deben determinarse utilizando filtros de fibra de vidrio. ¡Los filtros de fibra de vidrio RTU 934-AH están listos para usar!
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, grado GF/C, Whatman
Aplicación:
Filtros para la determinación de sólidos totales suspendidos, disueltos y volátiles.
Característica1:
Retención de partículas muy finas 
Característica 2:
Retención de partículas 1,2 µm
Conforme con Standard Method:
EN 872
Nombre del filtro:
GF/C
Tipo de filtro:
Filtros de fibra de vidrio
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, grado 934-AH, Whatman
Aplicación:
Filtros para la determinación de sólidos totales suspendidos.
Característica 1:
Alta capacidad de carga
Conforme con Standard Method:
2540D
Nombre del filtro: 934-AH
Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidrio
Nuevos RTU disponibles para materiales volátiles
Filtros de microfibra de vidrio, 934-AH™, listos para su uso, Whatman
Aplicación:
Filtros para análisis de sólidos suspendidos totales
Punto destacado 1:
Listos para su uso: previamente lavados y pesados
Punto destacado 2:
Cada plato cuenta con un código de barras único
Compatible con el método estándar:
2540D
Nombre del filtro: 934-AH RTU
Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidrio
Filtros de microfibra de vidrio, 934-AH™, listos para su uso, Whatman
Aplicación:
Filtros para análisis de sólidos suspendidos totales
Punto destacado 1:
Listos para su uso: previamente lavados y pesados
Punto destacado 2:
Cada plato cuenta con un código de barras único
Compatible con el método estándar:
2540D
Nombre del filtro: 934-AH RTU
Tipo de filtro: Filtro de fibra de vidrio
Demo of Glass microfiber filters, 934-AH™ RTU, Whatman
Análisis Quimico
El análisis químico requiere habitualmente instrumentación analítica. La filtración de muestras de agua antes del análisis es una buena práctica para eliminar partículas no deseadas del análisis y proteger la instrumentación delicada de compuestos potencialmente dañinos.
En esta sección, le ofrecemos filtros para:
  • determinación de metales pesados disueltos (filtros jeringaGD/XP™, filtros in-Line Polydisc™ GW y Polycap™ GW)
  • preparación de muestras de iones en disolución  (filtros jeringa Anotop™ IC)
  • determinación de carbón orgánico disuelto (DOC) (filtros jeringaPuradisc™ Aqua 30)
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman
Aplicación:
Análisis de metales pesados disueltos
Características 1:
P
ara filtrar muestras difíciles 
Características 2:
Adecuado para el análisis de trazas de metales 
Nombre del filtro:
GD/XP™
Tipo de filtro:
FILTROS JERINGA
Filtros in-Line, Polydisc™ GW, Whatman
Aplicación:
Análisis de metales pesados disueltos 
Característica 1:
P
ara muestras de aguas subterráneas
Nombre del filtro:
POLYDISC™ GW
Tipo de filtro:
FILTROS In-Line
Cápsulas de muestreo de aguas subterráneas, Polycap™ GW, Whatman
Aplicación:
Análisis
 de metales pesados disueltos
Características 1:
Para muestras de aguas subterráneas
Nombre del filtro:
POLYCAP™ GW
Tipo del filtro:
FILTROS In-Line 
Filtros jeringa, Anotop™, Whatman
Aplicación:
Análisis de iones disueltos 
Característica 1:
Certificado y garantizado para bajos niveles de oxidación de aniones
Nombre del filtro:
ANOTOP™ IC
Tipo de filtro:
FILTROS JERINGA 
Filtros jeringa, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Aplicación:
Análisis de carbón orgánico disuelto 
Característica 1:
Pr
e-lavado
Nombre del filtro:
PURADISC™ AQUA30
Tipo de filtro:
FILTROS JERINGA
Request Whatman filter samples for WATER
HPLC/UHPLC y otras técnicas analíticas
Para proteger la instrumentación y las muestras, dispone de los siguientes filtros:
Filtros jeringa, SPARTAN™, Whatman
Aplicación:
B
ajo contenido en sólidos
Característica 1:
Certificado para HPLC 
Nombre del filtro:
SPARTAN
Tipo del filtro:
FILTROS JERINGA 
Filtros jeringa, Puradisc™, Whatman
Aplicación:
B
ajo contenido en sólidos
Característica 1:
Amplio rango de membranas, de tamaño de poro y diámetros 
Nombre del filtro:
PURADISC
Tipo de filtro:
FILTROS JERINGA
Filtros jeringa, GD/X™, Whatman
Aplicación:
Muestras difíciles de filtrar
Característica 1:
Con prefiltro de fibra de vidrio 
Característica 2:
Tres a siete veces más volumen de muestra que los filtros jeringa estándares 
Nombre del filtro:
GD/X
Tipo de filtro:
FILTROS JERINGA 
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman
Aplicación:
M
uestras difíciles de filtrar
Característica 1:
Con prefiltro de polipropileno
Caracteríastica 2:
N
ivel de extraibles mínimo
Nombre del filtro:
GD/XP
Tipo de filtro:
FILTROS JE
RINGA 
Filtros sn-Jeringa, Mini-UniPrep™ G2
Aplicación:
HPLC/GC auto- muestr
eadores
Característica 1:
Todo en uno: filtro y vial auto-muestr
eador
Característica 2:
Con vial auto-muestreador de vidrio
.
Nombre del filtro:
MINIUNIPREP G2
 Tipo de filtro:
FILTROS SIN-JERINGA
Filtro sin-jeringa, Mini-UniPrep™
Aplicación:
HPLC/GC auto-muestreador 
Característica 1:
Todo en uno: filtro y vial auto-muestreador
Característica 2:
Con vial auto-muestreador de plástico
Nombre del filtro:
MINIUNIPREP
Tipo de filtro:
FILTROS SIN-JERINGA
Analytical Scientist Report
Request Whatman filter samples for WATER
Demo del filtro jeringa Whatman GD/X™ 
Demo de Whatman Mini-UniPrep™
Análisis microbiológico
Los microorganismos de una muestra de agua se recogen utilizando un filtro de membrana de microfiltración.
La membrana se puede transferir a un medio de cultivo microbiológico para la posterior identificación y / o cuantificación de microorganismos. La elección del filtro de membrana apropiado dependerá de la metodología que se siga.
Filtros de Membrana de Ésteres Mixtos de Celulosa, Whatman
Aplicación:
Análisis Microbiológico
Característica 1:
Mu
y común
Nombre del filtro:
MEMBRANAS ME
Tipo de filtro:
FILTRO MEMBRANA MCE 
Filtros de Membrana, MicroPlus and ME, Whatman
Aplicación:
Análisis Microbiológico
Característica 1:
A
lto flujo
Nombre del filtro:
MICROPLUS
Tipo de filtro:
FILTRO MEMBRANA NC 
Filtros de Membrana de Poliamida, Whatman
Aplicación:
Análisis Microbiológico
Característica 1:
P
ara la prueba de Legionella 
Nombre del filtro:
NL
Tipo de filtro:
FILTRO MEMBRANA NYLON 
Filtros de Membrana, Nuclepore™ Negro, Whatman
Aplicación:
Análisis Microbiológico
Característica 1:
P
ara prueba de Legionella
Nombre del filtro:
PC
Tipo de filtro:
FILTRO DE MEMBRABA PC 
Request Whatman filter samples for WATER
Related Items
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.
Contact
Top
Whatman™ Filtros para en Análisis de Aire
La monitorización de la calidad del aire es cada vez más importante debido a la presencia de una gran cantidad de contaminantes en el ambiente. Las fuentes de emisión pueden ser naturales o ser causadas por industrias, agricultura o transportes. Las partículas ultrafinas (UFP) se han convertido en un área clave de interés en el monitoreo ambiental y estudios relacionados, ya que se ha demostrado que tienen impactos potencialmente significativos en la calidad del aire y de la salud. 
También se deben controlar los metales pesados, compuestos orgánicos y productos químicos inorgánicos como el ozono, carbonos orgánicos volátiles, el SO2, el NO2, el CO, el benzoato o el asbesto.
Whatman ™ puede brindarle soporte con filtros específicos para el monitoreo de partículas, tanto manual como automático; para el muestreo en entornos normales o agresivos; para estudios de radioactividad, metales o pruebas de amianto.
Elija entre 13 tipos diferentes de filtros Whatman ™ para el análisis de muestras de aire:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • membranas TE
  • fitros de fibra de cuarzo QM-A 
  • filtros de fibra de cuarzo QM-H 
  • cartuchos de fibra de cuarzo QM-A 
  • cartuchos de fibra de cuarzo QM-H 
  • Rolloa de Microfibra de Vidrio 
  • WME
  • membranas Nucleopore™
  • membranas Cyclopore™ 
Análisis de Partículas
Muestreo manual en entornos normales 
Filtros de Microfibra de Vidrio con Ligantes, Grado GF 10, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica 1:
Extremada estabilidad mecánica
Característica 2:
Estable hasta 180 °C
Nombre del filtro:
GF10
Tipo de filtro:
FILTROS FIBRA DE VIDRIO
Cartuchos de Extracción, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica1:
Para gases de chimenea
Característica  2:
Estable hasta 500 °C
Nombre del filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE VIDRIO
Tipo de filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE VIDRIO
Filtros de Membrana, PTFE, TE, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica  1:
Alta compatibilidad química 
Característica 2:
B
aja interferencia de fondo
Nombre del filtro:
TE PTFE
Tipo de filtro:
FILTROS DE MEMNRANA PTFE
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, Grado GF/A, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica 1:
Para análisis gravimétrico, PM10
Característica2:
A
lto flujo
Nombre del filtro:
GF/A
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO
Filtros de Microfibra de Vidrio para muestreo de aire, Grado EPM 2000, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica1:
Para análisis gravimétrico, PM10
Característica 2:
Utilizado en equipos de muestreo de gran volumen  PM-10 
Nombre del filtro:
EPM2000
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO
Filtros de Membrana para muestreo de aire, PTFE, Grade PM 2,5, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno normal)
Característica 1:
Para determinación PM 2.5. Alta compatibilidad química 
Característica 2:
Baja interferencia de fondo
Cumplimiento Standard Method:
EPA PM 2.5 (requirimiento 40 CFR Part 50 Appendix L)
Nombre del filtro:
PM 2.5 PTFE
Tipo de filtro:
FILTROS DE MEMBRANA PTFE 
Muestreo manual en ambientes agresivos
Filtros de Microfibra de Cuarzo para muestreo de aire, Grado QM-A, Whatman
Aplicación:
Muestrei manual de partículas del ambiente (entorno agresivo)
Característica 1:
Para gases de chimenea. Cuarzo de alta pureza.
Característica 2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
QM-A
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE CUARZO
Filtros de Cuarzo puro para muestreo de aire, Grado QM-H, Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno agresivo)
Característica 1:
100% cuarzo puro
Característica 2:
Estable hasta 900 °C
Nombre del filtro:
QM-H
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE CUARZO 
Cartuchos de Extracción de , Cuarzo de alta pureza Whatman
Aplicación:
Muestreo manual de partículas del ambiente (entorno agresivo)
Característica1:
Cuarzo de alta pureza. Para gases de chimenea
.
Característica  2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO
Tipo de filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO
Muestreo automático
Filtros de Microfibra de Vidrio con Ligantes, Grado GF 10, Whatman
Aplicación:
Muestreo automático de partículas del ambiente 
Característica 1:
Extremada estabilidad mecánica 
Característica 2:
Used up to 180 °C
Nombre del filtro:
ROLLO GF10 
Tipo de filtro:
ROLLOS DE MICROFIBRA DE VIDRIO
Muestreo de radioactividad y trazas de metales 
GFiltros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, Grado GF/A, Whatman
Aplicación:
Muestreo de contaminación de aire radioactivo 
Característica 1:
Adecuado para absorber yodo radioactivo
Característica 2:
A
lto flujo
Nombre del filtro:
GF/A
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO
Papeles de Filtro específico, Grade 72, Whatman
Aplicación:
Muestreo de contaminación de aire radioactivo 
Característica 1:
A
decuado para absorber yodo radioactivo
Nombre del filtro:
Grade 72
Tipo de filtro:
PAPEL DE FILTRO DE CELULOSA /FIBRA DE VIDRIO 
Filtros para la determinación de metáles en el ambiente 
Fltros de Membrana, Ésteres Mixtos de Celulosa, Whatman
Aplicación:
Filtros para la determinación de metales en el ambiente 
Característica 1:
Buena velocidad de flujo y resistencia mecánica 
Característica 2:
A
mplia gama de porosidades
Nombre del filtro:
MCE
Tipo de filtro:
FILTROS DE MEMBRANA MCE 
Análisis Químico
La monitorización de la contaminación del aire en  chimeneas, conductos y aerosoles requiere un filtro que pueda soportar entornos químicamente agresivos y altas temperaturas. Purezas altas también se requieren para esta aplicación.
Filtros para metales pesados 
Filtros de Microfibra de Cuarzo para muestreo de aire, Grade QM-A, Whatman
Aplicación:
Análisis de metales pesados
Característica 1:
Cuarzo de alta pureza
Característica 2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
QM-A
Tipo de filtro:
FITROS DE FIBRA DE CUARZO
Filtros de Cuarzo puro para muestreo de aire, Grado QM-H, Whatman
Aplicación:
A
nálisis de metales pesados
Característica 1:
100% c
uarzo puro 
Característica 2:
Estable hasta 900 °C
Nombre del filtro:
QM-H
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE CUARZO
Filtros de Microfibra de Vidrio para muestreo de aire, Grado EPM 2000, Whatman
Aplicación:
Análisis de metales pesados
Catacterística 1:
A
nálisis quimico detallado de trazas de metales
Característica 2:
Usados en equipo de muestreo de aire de gran volumen PM-10 
Nombre del filtro:
EPM2000
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO 
Cartuchos de Extracción, Cuarzo de alta pureza, Whatman
Aplicación:
Análisis de metales pesados
Característica 1:
Cuarzo de alta pureza. Adecuado para la extracción de solventes y muestreo de aire 
Característica 2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO
Tipo de filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO 
Filtros para otras sustancias químicas orgánicas o inorgánicas 
Filtros de Microfibra de Vidrio sin Ligantes, Grado GF/A, Whatman
Aplicación:
O
tros productos químicos orgánicos o inorgánicos 
Caracteística 1:
A
lto flujo
Nombre del filtro:
GF/A
Tipo del filtro:
FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO 
Filtros de Membrana, PTFE, TE, Whatman
Aplicación:
Ot
ros productos químicos orgánicos o inorgánicos
Característica 1:
M
ayor durabilidad para entornos de prueba agresivos
Caractyerística 2:
A
lta compatibilidad química
Nombre del filtro:
TE PTFE
Tipo de filtro:
FILTROS DE MEMBRANA PTFE 
Filtros de Microfibra de Cuarzo para muestreo de aire, Grado QM-A, Whatman
Aplicación:
Otros productos químicos orgánicos o inorgánicos
Característica 1:
Cuarzo de alta pureza
Característica 2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
QM-A
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE CUARZO
Filtros de Cuarzo puro para muestreo de aire, Grado QM-H, Whatman
Aplicación:
Otros productos químicos orgánicos o iniorgánicos
Característica 1:
100% c
uarzo puro
Característica 2:
Estable hasta 900 °C
Nombre del filtro:
QM-H
Tipo de filtro:
FILTROS DE FIBRA DE CUARZO
Cartuchos de Extracción, Cuarzo de alta pureza,  Whatman
Aplicación:
O
tros productos químicos orgánicos o inorgánicos
Característica 1:
Cuarzo de alta pureza. Adecuado para la extracción de solventes y muestreo de aire.
Característica 2:
Estable hasta 800 °C
Nombre del filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO
Tipo de filtro:
CARTUCHOS DE FIBRA DE CUARZO 
Análisis de Asbestos
Artículos relacionados
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.
Contact
Top
Whatman™ Filtros para el Análisis de Suelos 
Desde el punto de vista ambiental, el suelo es un elemento primario del ecosistema, junto con el agua, el aire y los organismos vivos, y por lo tanto, debe ser protegido y preservado de posibles fenómenos de degradación. Por otro lado, el uso de fertilizantes para la explotación agrícola es habitual para aumentar la productividad de los suelos y el rendimiento de los cultivos.
El análisis de muestras de suelos requiere que los compuestos químicos se extraigan primero de su matriz usando pH y modulación térmica y se concentren. Nitrógeno, pesticidas, fósforo, sólidos retenidos soluciones clarificadas y pH deben determinarse en muestras de suelo. Whatman ™ puede proporcionarle el filtro adecuado para cada prueba.
Solicite muestras de filtros Whatman para análisis de SUELOS
Análisis de Nitrógeno Kjeldal
El contenido de nitrógeno del suelo normalmente se realiza con las técnicas de Kjeldal, que implican el muestreo de una cantidad exacta de suelo antes de transferirlo a un tubo de digestión. Para esta aplicación, debe utilizar los recipientes de pesaje con bajo contenido de nitrógeno Whatman ™ y luego filtrar la muestra con papel de filtro cualitativo.
Papeles de Filtro Cualitativo,  Grado 4 and 4V, Whatman
Aplicación:
Análisis de Nitrógeno Kjeldal 
Caracteristica  1:
Para la filtración de la muestra previa al análisis 
Nombre del filtro:
Grado 4
Tipo de filtro:
P
APEL DE FILTRO
Navetas de pesada Kjeldahl, Whatman
Aplicación:
Análisis de Nitrógeno Kjeldal 
Característica1:
Bajo contenido en Nitrógeno 
Nombre del filtro:
Grado 609
Tipo de filtro:
NAVETAS DE PESADA 
Extracción Soxhlet
Antes del análisis, por ejemplo, mediante cromatografía de gases (GC), los suelos pueden prepararse utilizando la extracción de Soxhlet o la digestión por microondas. Los cartuchos de extracción son ampliamente utilizados para esta técnica. Para eliminar partículas finas y proteger su instrumento GC, use filtros de jeringa específicos.
Cartuchos de Extracción, Whatman
Aplicación:
Extracción Soxhle
t
Nombre del filtro: CARTUCHOS CELL
Tipo de filtro: CARTUCHOS DE CELULOSA
Espectrofotometría y Cromatografía
La mayoría de los ensayos de traza de elementos se basan en extraer del suelo y medir la concentración de oligoelementos en la fase líquida libre de suciedad utilizando, por ejemplo, espectrometría de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-AES). Por lo general, la muestra debe filtrarse a través de un filtro de fibra de vidrio o papel de filtro cualitativo para asegurarse de que no obstruya los nebulizadores ni interfiera con la inyección en el instrumento de análisis. Si se digiere con acqua regia, la muestra se puede filtrar a través de un papel de filtro sin cenizas.
Filtros jeringa, SPARTAN™, Whatman
Aplicación:
Espectrofotometría y Cromatografía 
Característica 1:
Certificado para HPLC 
Nombre del filtro:
SPARTAN
Tipo de filtro:
F
iltros jeringa   
Filtros jeringa, Puradisc™, Whatman
Aplicación:
Espectrofotometría y Cromatografía 
Característica 1:
Amplio rango de membranas, tamaños de poro y diámetros
Nombre del filtro:PURADISC
Tipo de Filtro: Filtros jeringa
Filtros jeringa, GD/X™, Whatman
Aplicación:
Espectrofotometría y Cromatografía  
Característica 1:
Con prefiltro de fibra de vidrio
Característica 2:
De tres a ciete más volumen de muestra que los filtro jeringa estándares 
Nombre del filtro:
GD/X
Tipo de filtro:
F
iltros jeringa 
Filtros jeringa, GD/XP™, Whatman
Aplicación:
M
uestras difíciles de filtrar 
Característica 1:
Con prefiltro de polipropileno
Característica 2:
Niveles de extraible mínimos
Nombre del filtro:
GD/XP
Tipo de filtro:
Filtro jeringa
Filtros Sin-jeringa, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Aplicación:
E
spectrofotometría y Cromatografía
Característica 1:
Todo en uno: filtro y vial auto-muestreador 
Característica  2:
C
on vial auto-muestreador de vidrio 
Nombre del filtro:
MINIUNIPREP G2
Tipo de filtro:
Filtro de fibra de vidrio
Filtro Sin-jeringa, Mini-UniPrep™, Whatman
Aplicación:
Espectrofotometría y Cromatografía 
Característica 1:
todo en uno: filtro y vial auto-muestreador 
HCaracterística 2:
C
on vial auto.muestreador de plástico
Nombre del filtro:
MINIUNIPREP
Tipo del filtro:
F
iltro de fibra de vidrio 
Demo del filtro jeringa Whatman GD/X™ 
Demo de Whatman Mini-UniPrep™
Análisis de fósforo por colorimetría
A través del análisis del fósforo en el suelo, se puede determinar la cantidad de fertilizante de fósforo requerido para lograr el máximo crecimiento de la planta. Para determinar el contenido de fósforo del suelo, el suelo se extrae con una solución química y el contenido de fósforo en el extracto se mide por colorimetría. Generalmente una filtración del extracto a través de un filtro de papel cualitativo es necesaria antes del análisis. Si se usa un método automatizado para determinar la concentración de fósforo, puede ser necesario papel de filtro resistente a los ácidos.
Papel de Filtro Cuantitativo Grado Sin Cenizas, Grade 41, Whatman
Aplicación:
Análisis de fósforo por colorimetría
Nombre del filtro: Grado 41
Tipo de filtro: PAPEL DE FILTRO
Determinación de pH
El pH del suelo es vital para preservar el contenido de minerales. Algunas plantas tienen requisitos de pH muy particulares. Hay muchas maneras diferentes de medir el pH del suelo. El papel de tornasol / pH es un método rápido y económico para evaluar el pH del suelo cuando un medidor de pH no está disponible o cuando los valores precisos no son necesarios. Al preparar su muestra de suelo, use un papel de pesar para pesar el suelo antes de agregar agua. Los papeles de filtro pueden usarse para eliminar partículas innecesarias de la suspensión.
Papel indicador de pH, Whatman
Aplicación:
Determinación de pH 
Característica 1:
Indicador universal
Nombre del filtro:
PHANPEHA
Tipo de filtro:
PAPELES INDICADORES
Filtros Whatman™ para la clarificación de muestras y retención de sólidos
Algunos métodos analíticos requieren que los sólidos en suspensión se eliminen de la solución antes del análisis. GE ofrece una amplia variedad de papeles de filtro de celulosa con diferentes niveles de flujo, capacidad de carga y resistencia química para realizar estas preparaciones previas.
Filtros de Papel: Guía de Selección
Artículos relacionados
VWR can provide you a complete product range of consumables, equipments and reagents for Environmental analysis. Use the search tool in our home page or contact your sales representative.
Contact