¿Quiere conectarse de nuevo?
Sistemas de control de temperatura
Los sistemas de control de temperatura se utilizan a menudo en muchas aplicaciones de refrigeración y calefacción en laboratorios químicos, microbiológicos y life science. 
VWR ofrece circuladores y refrigeradores de una amplia variedad de proveedores líderes en el mercado como Julabo, Lauda y Grant, así como de nuestra propia marca VWR Collection. 
Permítanos ayudarle a encontrar el sistema adecuado para su aplicación. 
Elija un circulador por aplicación
Circuladores de refrigeración y refrigeradores
Circuladores de calefacción
Circuladores de refrigeración y calefacción
Elija un circulador por proveedor
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Solicite un presupuesto
Qué debe tener en cuenta antes de comprar un circulador
  • ¿Con qué aplicación trabaja?
  • ¿Trabaja con aplicaciones internas o externas? 
  • ¿Necesita un sistema abierto o cerrado? 
  • ¿Qué intervalo de temperaturas necesita?
  • ¿Qué estabilidad de la temperatura precisa?
  • ¿Cuál es el tiempo de calentamiento y de enfriamiento necesario?
  • ¿Cuáles son los requisitos de refrigeración/calefacción necesarios (vatios)?
  • ¿Se requiere un programador integrado con perfiles de tiempo y temperatura?
  • ¿Qué capacidad (litros) se necesita?
  • ¿Qué velocidad de flujo se precisa?
  • ¿Se requiere un sensor PT100?
    Solicite un presupuesto
    Cálculo del requisito de refrigeración
    Es importante determinar cuál es el requisito de refrigeración adecuado para una aplicación. Puede calcularlo con la siguiente fórmula:
    Vatios en grados Celsius Vatios = (ΔT° x (4,126)/S
    ΔT° = Diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del líquido después de pasar por la aplicación.
    S = Tiempo (en segundos) que se tarda en llenar un contenedor de 1 l. Por ejemplo, si la velocidad de flujo conocida es de 10 l por minuto, 60 segundos entre 10 l serían 6 segundos; por tanto S = 6 segundos.
    4,126 = Constante de conversión de densidad y calor específico del agua
    Haga clic aquí para encontrar una guía de todos nuestros termostatos y circuladores.